missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SALF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16623555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16623555 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16623555

Marca: Invitrogen™ PA599302

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total STON1.

Endocytosis of cell surface proteins is mediated by a complex molecular machinery that assembles on the inner surface of the plasma membrane. This gene encodes one of two human homologs of the Drosophila melanogaster stoned B protein. This protein is related to components of the endocytic machinery and exhibits a modular structure consisting of an N-terminal proline-rich domain, a central region of homology specific to the human stoned B-like proteins, and a C-terminal region homologous to the mu subunits of adaptor protein (AP) complexes. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALF
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica STON1
N.º de referencia del gen Q9Y6Q2
Alias de gen 4921524J06Rik; C86231; Salf; Sblf; STN1; STNB1; STON1; STON1-GTF2A1L; STON1-GTF2A1L protein; STON1-GTF2A1L readthrough; stoned B homolog 1; stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor; stoned B-like factor; stoned-b1; stonin 1; Stonin1; stonin-1
Símbolos de los genes STON1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human STON1(Accession Q9Y6Q2), corresponding to amino acid residues P698-Q735.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.