missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SALF Monoclonal Antibody (1F3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15538972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15538972 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15538972

Marca: Invitrogen™ MA521231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: SLKSVVVVQG AYVELQAFVN MASLAQRSSY AGSLRSCDNI RIHFPVPSQW IKALWTMNLQ RQKSLKAKMN RRACLGSLQE LESEPVIQVT VG.

Endocytosis of cell surface proteins is mediated by a complex molecular machinery that assembles on the inner surface of the plasma membrane. This gene encodes one of two human homologs of the Drosophila melanogaster stoned B protein. This protein is related to components of the endocytic machinery and exhibits a modular structure consisting of an N-terminal proline-rich domain, a central region of homology specific to the human stoned B-like proteins, and a C-terminal region homologous to the mu subunits of adaptor protein (AP) complexes. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALF
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1F3
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica STON1
N.º de referencia del gen Q9Y6Q2
Alias de gen 4921524J06Rik; C86231; Salf; Sblf; STN1; STNB1; STON1; STON1-GTF2A1L; STON1-GTF2A1L protein; STON1-GTF2A1L readthrough; stoned B homolog 1; stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor; stoned B-like factor; stoned-b1; stonin 1; Stonin1; stonin-1
Símbolos de los genes STON1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STON1 (NP_006864, 529 a.a. ~ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.