Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375
Código de producto. p-198925
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,063 in
0,188 in
0,625 in
0.31 pulg
0.5 pulg
1/4 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0.4375 pulg, 11mm
0.75 pulg, 19 mm
3/16 pulg, 4,8 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
7/8 pulg, 22 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
3.2 mm
Grosor (imperial):
0,0625 in
0,125 in
1.6mm
3.2mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. 11944438
Marca: Saint Gobain Life Sciences 9563011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional. Los tubos resistentes a productos químicos Saint Gobain Life Sciences Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
  • Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • No se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
  • Excelente resistencia química
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: no liberan gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporcionan un mejor flujo e inhiben la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimizan la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 3/16 pulg, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Color Clear
Tipo de producto Transfer Tubing