Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375
Código de producto. 11934448
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,063 in
0,188 in
0,625 in
0.31 pulg
0.5 pulg
1/4 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0.4375 pulg, 11mm
0.75 pulg, 19 mm
3/16 pulg, 4,8 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
7/8 pulg, 22 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
3.2 mm
Grosor (imperial):
0,0625 in
0,125 in
1.6mm
3.2mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Grosor (imperial) unitSize
11934448 0.5 pulg 0.75 pulg, 19 mm 3.2 mm 3.2mm 15 metros
11944438 0,063 in 3/16 pulg, 4,8 mm 1,6 mm 0,0625 in 15 M
11994438 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 1,6 mm 0,0625 in 15 M
11984438 0,188 in 5/16 pulg, 7,9 mm 1,6 mm 0,0625 in 15 M
11904448 0.31 pulg 0.4375 pulg, 11mm 1.6 mm 1.6mm 15 metros
11944448 0,625 in 7/8 pulg, 22 mm 3,2 mm 0,125 in 15 metros
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934448
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences AJK00038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional. Los tubos resistentes a productos químicos Saint Gobain Life Sciences Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
  • Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de bebidas y alimentos
  • Prácticamente insensible a ácidos, bases, acetonas, sales y alcoholes
  • Extraordinaria resistencia química
  • Sin DEHP para ofrecer una gran pureza
  • Sin plastificante para bajos niveles de extraíbles
  • Eliminación segura: libera un gas de hidrocloruro no dañino ni corrosivo
  • Superficie interna más suave: proporciona un mejor flujo y evita la acumulación de partículas
  • Baja absorción: minimiza la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para facilitar y mejorar la observación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro interior (imperial) 0.5 pulg
Diámetro interior (métrico) 12.7mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 0.75 pulg, 19 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 3.2mm
Grosor (métrico) 3.2 mm
Color Clear
Tipo de producto Transfer Tubing