Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375
Descripción
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
- Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de bebidas y alimentos
- Prácticamente insensible a ácidos, bases, acetonas, sales y alcoholes
- Extraordinaria resistencia química
- Sin DEHP para ofrecer una gran pureza
- Sin plastificante para bajos niveles de extraíbles
- Eliminación segura: libera un gas de hidrocloruro no dañino ni corrosivo
- Superficie interna más suave: proporciona un mejor flujo y evita la acumulación de partículas
- Baja absorción: minimiza la contaminación cruzada
- Tubos transparentes para facilitar y mejorar la observación
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0.31 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 7.9mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.4375 pulg, 11mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1.6mm |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Transfer Tubing |