Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ SE-200 Tubing
Código de producto. 15590275
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
5/16 pulg, 7,95 mm
Presión máxima:
75 psi
85 psi
Grosor (métrico):
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) unitSize
15590275 3,2 mm 1/4 pulg, 6,4 mm 85 psi 1,6 mm 15 metros
15531410 4,8 mm 5/16 pulg, 7,95 mm 75 psi 1,6 mm 15 metros
2 options
Código de producto. 15590275
Marca: Saint Gobain Life Sciences AJD00007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Phthalate-free chemical inert transfer Versilon™ SE-200 Tubing.
Offering flexibility, glass-like clarity and outstanding bend radius, Versilon SE-200 can handle many applications where flexible tubing of the past could not be used. Its FEP inner liner provides the ultimate in chemical resistance and can accommodate a wide variety of fluids, from corrosives to MEK-based solvents. The inert liner limits the potential of fluid contamination during transfer.
  • Crystal clarity
  • Improved flexibility when compared to rigid fluoropolymer tubing
  • Chemically resistant and inert
  • Non-contaminating fluid path
  • Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
  • Chemical processing
  • Paint and solvent production and packaging
  • Adhesive transfer lines
  • Semiconductor processing
  • Photographic processing equipment
  • Fertilizer and pesticide distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,125 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Chemical processing, semiconductor, adhesive transfer, fertilizer and pesticide distribution
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -32°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -36 °C
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Propiedades de resistencia 250 lb-f/in
Esterilidad No estéril
Color Clear
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility 26 mm bend radius
Presión máxima 85 psi
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Tipo de producto Tubing