Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-4X Tubing
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/4 pulg
Diámetro exterior (imperial):
3/8 pulg, 9.5 mm
Flexibility:
Radio de flexión de 25 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Descripción
- Fabricados con plástico flexible sin ftalatos y sin DEHP
- Textura suave y no porosa que evita el atrapamiento de partículas para impedir la proliferación bacteriana
- Buena resistencia a los limpiadores alcalinos agresivos y no se ven afectados por los desinfectantes comunes
- Compatibles con alimentos que contienen aceite alto
- Ligeros y fáciles de manejar con requisitos mínimos de acoplamientos y accesorios
- Disponibles en tamaños de calibre de hasta 152,4 mm (6 pulgadas) de diámetro interior
- Proporcionan una inspección visual clara y un control del flujo
- Tubos reforzados disponibles para presión elevada
Llenado aséptico, dispensación de condimentos, procesamiento de lácteos, sistema de concentrado de vitaminas y sabores, dispensación de helados suaves
Compliance
FDA, NSF, 3-A, Japan Food Sanitation Law no. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/2011/EU
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6.4 mm |
| Material | Tygon E-Food (B-44-4X) |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg, 9.5 mm |
| Color | Transparente |
| Flexibility | Radio de flexión de 25 mm |
| Presión máxima | 1379 psi |
| Tipo de producto | Tubing |