Learn More
Saint-Gobain Tubos sin plastificantes Versilon™, formulación 2001
Código de producto. p-3275420
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12,7 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
1 pulg, 25,4 mm
3/16 pulg, 4,8 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
7/16 pulg, 11,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
Grosor (imperial):
1/16 in
1/8 in
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
11780408 3/16 pulg 5/16 pulg, 7,9 mm 1/16 in 15 M
11700418 5/16 pulg 7/16 pulg, 11,1 mm 1/16 in 15 metros
11790408 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 1/16 in 15 metros
11760408 1/16 pulg 3/16 pulg, 4,8 mm 1/16 in 15 metros
11770408 1/8 pulg 1/4 pulg, 6,4 mm 1/16 in 15 metros
11710418 3/8 pulg 1/2 pulg, 12,7 mm 1/16 in 15 metros
11720418 1/2 pulg 3/4 pulg, 19,1 mm 1/8 in 15 metros
11730418 5/8 pulg 7/8 pulg, 22,2 mm 1/8 in 15 metros
11740418 3/4 pulg 1 pulg, 25,4 mm 1/8 in 15 M
9 options
Código de producto. 11780408
Marca: Saint-Gobain 9643004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para su uso en sistemas de bomba peristáltica, dispensación de jabón y detergente, transferencia de tinta, líneas de purificación de agua, transferencia de productos químicos y aplicaciones de alimentos y bebidas
Los tubos sin plastificador Versilon™, formulación 2001, se han diseñado de manera exclusiva para proporcionar flexibilidad, resistencia química y vida útil de la bomba ampliada en un producto de tubos transparentes sin aceite ni plastificador.
  • No contaminan los líquidos
  • Vida de flexión superior en bombas peristálticas
  • Resistentes a una amplia gama de líquidos químicos
  • Transparentes para facilitar la supervisión visual del flujo
  • Con los criterios de la Administración de Alimentos y Medicamentis (FDA)
  • No se deteriorarán con el tiempo
  • No liberarán derivados peligrosos si se incineran correctamente
  • No producirán ningún sabor
  • Ayudan a garantizar resultados precisos de pruebas de instrumentos de análisis
Información de órdenes
Todos los productos se venden en longitudes de 15.24 m (50 pies)
Compliance
Cumplen con FDA 21 CFR, 177.2600
†A 23 °C (73 °F).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con FDA 21 CFR, 177.2600
Diámetro interior (imperial) 3/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 5/16 pulg, 7,9 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Grosor (imperial) 1/16 in
Grosor (métrico) 1,6 mm