Learn More
Saint-Gobain Tubos sin plastificantes Versilon™, formulación 2001
Descripción
Los tubos sin plastificador Versilon™, formulación 2001, se han diseñado de manera exclusiva para proporcionar flexibilidad, resistencia química y vida útil de la bomba ampliada en un producto de tubos transparentes sin aceite ni plastificador.
- No contaminan los líquidos
- Vida de flexión superior en bombas peristálticas
- Resistentes a una amplia gama de líquidos químicos
- Transparentes para facilitar la supervisión visual del flujo
- Con los criterios de la Administración de Alimentos y Medicamentis (FDA)
- No se deteriorarán con el tiempo
- No liberarán derivados peligrosos si se incineran correctamente
- No producirán ningún sabor
- Ayudan a garantizar resultados precisos de pruebas de instrumentos de análisis
Información de órdenes
Todos los productos se venden en longitudes de 15.24 m (50 pies)
Compliance
Cumplen con FDA 21 CFR, 177.2600
†A 23 °C (73 °F).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con FDA 21 CFR, 177.2600 |
| Diámetro interior (imperial) | 5/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 15,9 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/8 pulg, 22,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Grosor (imperial) | 1/8 in |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |