Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Código de producto. 15692054
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,375 in
1/16 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/32 pulg
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12.7 mm
1/4 pulg, 6.4 mm
1/8 pulg, 3.2 mm
11/16 pulg, 17.5 mm
3/8 pulg, 9.5 mm
5/16 pulg, 7.9 mm
5/32 pulg, 4 mm
7/16 pulg, 11.1 mm
9/16 pulg, 14.3 mm
Grosor (imperial):
1/16 pulg
1/32 pulg
1/8 pulg
3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. 15692054
Marca: Saint Gobain Life Sciences ADF00037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para dispositivos médicos de contacto con la sangre donde se necesitan materiales plastificados sin DEHP
  • Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
  • Para el contacto con fluidos corporales
  • La superficie no humectante permite un drenaje completo
  • No hemolíticos y apirógenos
  • Resisten la esterilización con EtO, gas y gamma
  • Dispositivos mínimamente invasivos
  • Soluciones sanguíneas e intravenosas
  • Equipo de diálisis
  • Drenaje de la herida
  • Equipo de inhalación
  • Administración de fármacos de quimioterapia
  • Bombas de diálisis renal
  • Bomba peristáltica
  • Catéteres
Compliance
Cumplen los criterios de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, Farmacopea europea 3.1.1.2 y los requisitos europeos de REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/2 pulg
Diámetro interior (métrico) 12.7 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 11/16 pulg, 17.5 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 3/32 pulg
Grosor (métrico) 2.4 mm
Color Transparente
Tipo de producto Tubing