Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Código de producto. 12356849
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,375 in
1/16 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/32 pulg
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12.7 mm
1/4 pulg, 6.4 mm
1/8 pulg, 3.2 mm
11/16 pulg, 17.5 mm
3/8 pulg, 9.5 mm
5/16 pulg, 7.9 mm
5/32 pulg, 4 mm
7/16 pulg, 11.1 mm
9/16 pulg, 14.3 mm
Grosor (imperial):
1/16 pulg
1/32 pulg
1/8 pulg
3/32 pulg
Packungsgröße:
15 metros
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
12356849 0,375 in 9/16 pulg, 14.3 mm 3/32 pulg cada uno
10366933 1/16 pulg 1/8 pulg, 3.2 mm 1/32 pulg 15 metros
10328184 3/32 pulg 5/32 pulg, 4 mm 1/32 pulg 15 metros
10164724 1/8 pulg 1/4 pulg, 6.4 mm 1/16 pulg 15 metros
12356839 3/16 pulg 5/16 pulg, 7.9 mm 1/16 pulg cada uno
10667925 1/4 pulg 3/8 pulg, 9.5 mm 1/16 pulg 15 metros
12396839 1/4 pulg 7/16 pulg, 11.1 mm 3/32 pulg 15 metros
12316849 5/16 pulg 7/16 pulg, 11.1 mm 1/16 pulg cada uno
12306849 1/4 pulg 1/2 pulg, 12.7 mm 1/8 pulg cada uno
12346849 0,375 in 1/2 pulg, 12.7 mm 1/16 pulg cada uno
15692054 1/2 pulg 11/16 pulg, 17.5 mm 3/32 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12356849 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. ADF00028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para dispositivos médicos de contacto con la sangre donde se necesitan materiales plastificados sin DEHP
  • Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
  • Para el contacto con fluidos corporales
  • La superficie no humectante permite un drenaje completo
  • No hemolíticos y apirógenos
  • Resisten la esterilización con EtO, gas y gamma
  • Dispositivos mínimamente invasivos
  • Soluciones sanguíneas e intravenosas
  • Equipo de diálisis
  • Drenaje de la herida
  • Equipo de inhalación
  • Administración de fármacos de quimioterapia
  • Bombas de diálisis renal
  • Bomba peristáltica
  • Catéteres
Compliance
Cumplen los criterios de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, Farmacopea europea 3.1.1.2 y los requisitos europeos de REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 9.5 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 9/16 pulg, 14.3 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 3/32 pulg
Grosor (métrico) 2.4 mm
Color Transparente
Tipo de producto Tubing
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.