Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Código de producto. 10164724
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,375 in
1/16 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/32 pulg
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12.7 mm
1/4 pulg, 6.4 mm
1/8 pulg, 3.2 mm
11/16 pulg, 17.5 mm
3/8 pulg, 9.5 mm
5/16 pulg, 7.9 mm
5/32 pulg, 4 mm
7/16 pulg, 11.1 mm
9/16 pulg, 14.3 mm
Grosor (imperial):
1/16 pulg
1/32 pulg
1/8 pulg
3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
10164724 1/8 pulg 1/4 pulg, 6.4 mm 1/16 pulg 15 metros
10366933 1/16 pulg 1/8 pulg, 3.2 mm 1/32 pulg 15 metros
10328184 3/32 pulg 5/32 pulg, 4 mm 1/32 pulg 15 metros
12356839 3/16 pulg 5/16 pulg, 7.9 mm 1/16 pulg cada uno
10667925 1/4 pulg 3/8 pulg, 9.5 mm 1/16 pulg 15 metros
12396839 1/4 pulg 7/16 pulg, 11.1 mm 3/32 pulg 15 metros
12316849 5/16 pulg 7/16 pulg, 11.1 mm 1/16 pulg cada uno
12306849 1/4 pulg 1/2 pulg, 12.7 mm 1/8 pulg cada uno
12346849 0,375 in 1/2 pulg, 12.7 mm 1/16 pulg cada uno
12356849 0,375 in 9/16 pulg, 14.3 mm 3/32 pulg cada uno
15692054 1/2 pulg 11/16 pulg, 17.5 mm 3/32 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10164724 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor ADF00007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para dispositivos médicos de contacto con la sangre donde se necesitan materiales plastificados sin DEHP
  • Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
  • Para el contacto con fluidos corporales
  • La superficie no humectante permite un drenaje completo
  • No hemolíticos y apirógenos
  • Resisten la esterilización con EtO, gas y gamma
  • Dispositivos mínimamente invasivos
  • Soluciones sanguíneas e intravenosas
  • Equipo de diálisis
  • Drenaje de la herida
  • Equipo de inhalación
  • Administración de fármacos de quimioterapia
  • Bombas de diálisis renal
  • Bomba peristáltica
  • Catéteres
Compliance
Cumplen los criterios de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, Farmacopea europea 3.1.1.2 y los requisitos europeos de REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 3.2 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6.4 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1.6 mm
Color Transparente
Tipo de producto Tubing