Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Código de producto. 12386849
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,063 in
5/32 pulg
0,188 in
5/16 pulg
7/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,188 in, 4,8 mm
7/32 pulg, 5,53 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
3/8 pulg, 11,1 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0,625 in, 11,1 mm
Longitud global (imperial):
50 pies
Grosor (imperial):
1/16 pulg
1/32 pulg
3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) Grosor (imperial) unitSize
12386849 7/16 pulg 0,625 in, 11,1 mm 50 pies 3/32 pulg cada uno
12316839 0,063 in 0,188 in, 4,8 mm 50 pies 1/16 pulg 15 metros
10534864 0,188 in 1/4 pulg, 6,35 mm 50 pies 1/32 pulg 15 metros
10016524 5/32 pulg 7/32 pulg, 5,53 mm 50 pies 1/32 pulg 15 metros
12366839 0,188 in 3/8 pulg, 11,1 mm 50 pies 3/32 pulg cada uno
12326849 5/16 pulg 1/2 pulg, 12,7 mm 50 pies 3/32 pulg 15 metros
6 options
Código de producto. 12386849
Marca: Saint Gobain Life Sciences ADF00033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 7/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 11,1 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 0,625 in, 11,1 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 3/32 pulg
Grosor (métrico) 2.3812 mm
Para utilizar con Medical device manufacturers
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -44°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -42°C
Cantidad de embalaje 40 Pk.
Propiedades de resistencia 185 lb-f/in
Esterilidad No estéril
Color Clear
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility 51 mm bend radius
Presión máxima 25 psi
Nivel de vacío 18 in. Hg (at 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Tipo de producto Tubing