Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Código de producto. 12316839
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,063 in
5/32 pulg
0,188 in
5/16 pulg
7/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,188 in, 4,8 mm
7/32 pulg, 5,53 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
3/8 pulg, 11,1 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0,625 in, 11,1 mm
Longitud global (imperial):
50 pies
Grosor (imperial):
1/16 pulg
1/32 pulg
3/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) Grosor (imperial) unitSize
12316839 0,063 in 0,188 in, 4,8 mm 50 pies 1/16 pulg 15 metros
10534864 0,188 in 1/4 pulg, 6,35 mm 50 pies 1/32 pulg 15 metros
10016524 5/32 pulg 7/32 pulg, 5,53 mm 50 pies 1/32 pulg 15 metros
12366839 0,188 in 3/8 pulg, 11,1 mm 50 pies 3/32 pulg cada uno
12326849 5/16 pulg 1/2 pulg, 12,7 mm 50 pies 3/32 pulg 15 metros
12386849 7/16 pulg 0,625 in, 11,1 mm 50 pies 3/32 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12316839 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor ADF00003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 0,188 in, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1.5875 mm
Para utilizar con Medical device manufacturers
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -44°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -42°C
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Propiedades de resistencia 185 lb-f/in
Esterilidad No estéril
Color Clear
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility 5 mm bend radius
Presión máxima 100 psi
Nivel de vacío 29.9 in. Hg (at 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Tipo de producto Tubing