Learn More
Saint-Gobain Tubos para lubricante y combustible Tygon™, fórmula F-4040-A
Descripción
Para el transporte de gasolina, aceites calientes, queroseno y refrigerantes que contienen glicol.
- Resisten la hinchazón, el agrietamiento y la fragilidad
- Compatibles con la mayoría de los productos a base de petróleo
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- El nivel mínimo de extraíbles protege los fluidos que se manipulan y los contactos de fluidos del equipo
- No deben usarse con ácidos fuertes o álcalis; no deben usarse en contacto con alimentos o bebidas
- Color amarillo distintivo
Información de órdenes
Dureza de durómetro: Shore A, 57. En paquete de 15 m (50 pies).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte de gasolina, calentamiento de aceites, queroseno y refrigerantes a base de glicol |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
| Color | Amarillo |
| Presión máxima | 30 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De - 37 °C a + 74 °C |