Learn More
Saint-Gobain Tubos de alta pureza Tygon™ fórmula 2475
Código de producto. p-198149
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,06 in
0,18 in
1/2 pulg
1/4 pulg
3/8 in
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,18 in, 4,8 mm
0,31 in, 7,9 mm
0,37 in, 9,5 mm
0,43 in, 11 mm
0.5 pulg, 12.7mm
3/4 pulg, 19 mm
Grosor (imperial):
0,06 in
1.6mm
0,12 in
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
11724678 0,06 in 0,18 in, 4,8 mm 0,06 in 15 metros
12326919 0,06 in 0,18 in, 4,8 mm 0,06 in cada uno
11734678 0,18 in 0,31 in, 7,9 mm 0,06 in 15 metros
12366919 5/16 pulg 0,43 in, 11 mm 0,06 in cada uno
11754678 5/16 pulg 0,43 in, 11 mm 0,06 in 15 metros
11774678 1/2 pulg 3/4 pulg, 19 mm 0,12 in 15 metros
12376919 3/8 in 0.5 pulg, 12.7mm 1.6mm cada uno
11744678 1/4 pulg 0,37 in, 9,5 mm 0,06 in 15 M
12356919 1/4 pulg 0,37 in, 9,5 mm 0,06 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11724678 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 9563550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Respetuoso con el medio ambiente para eliminar mediante incineración.—
  • No contienen plastificadores que puedan fundirse o contaminar el líquido, pero los tubos conservan la flexibilidad
  • No se produce prácticamente ninguna absorción de componentes líquidos clave en el material de los tubos ni absorción de líquido en las paredes de los tubos; la alteración y pérdida de líquidos es limitada
  • Ideales para manipulación de líquidos sensibles como soluciones farmacéuticas o biológicas
  • También disponibles en formato de trenzado reforzado para soportar soluciones con una presión de trabajo elevada (póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific para obtener más detalles)
Información de órdenes
En paquetes de 15 m (50 pies)
Compliance
Cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF. Biocompatibilidad documentada con las normas ISO 10993.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF. Biocompatibilidad documentada con las normas ISO 10993.
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 0,18 in, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,6 mm