Learn More
Saint-Gobain Tubos de alta pureza Tygon™ fórmula 2475
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,06 in
0,18 in
1/2 pulg
1/4 pulg
3/8 in
5/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,18 in, 4,8 mm
0,31 in, 7,9 mm
0,37 in, 9,5 mm
0,43 in, 11 mm
0.5 pulg, 12.7mm
3/4 pulg, 19 mm
Grosor (imperial):
0,06 in
1.6mm
0,12 in
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Descripción
- No contienen plastificadores que puedan fundirse o contaminar el líquido, pero los tubos conservan la flexibilidad
- No se produce prácticamente ninguna absorción de componentes líquidos clave en el material de los tubos ni absorción de líquido en las paredes de los tubos; la alteración y pérdida de líquidos es limitada
- Ideales para manipulación de líquidos sensibles como soluciones farmacéuticas o biológicas
- También disponibles en formato de trenzado reforzado para soportar soluciones con una presión de trabajo elevada (póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific para obtener más detalles)
Información de órdenes
En paquetes de 15 m (50 pies)
Compliance
Cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF. Biocompatibilidad documentada con las normas ISO 10993.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards. |
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9.5mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.5 pulg, 12.7mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1.6mm |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |