Learn More
Saint-Gobain Tubos Norprene™ CHemical
Código de producto. 11994488
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,188 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
11994488 0,188 in paquete de 15
1 options
Código de producto. 11994488
Marca: Saint-Gobain 9571611
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,188 in
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 5/16 pulg
Longitud global (imperial) 50 pies
Grosor (imperial) 0,0625 in
Presión máxima 29 psi