Learn More
Saint Gobain Life Sciences Semimicro espátulas Chemware™
Descripción
- Acero inoxidable níquel
- Un extremo plano, un extremo de cuchara
- Ambos extremos tienen revestimientos de PTFE de gran resistencia
- Diámetro: 0,185 in (4,7mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Flat Spatula End, Spoon End |
| Recubrimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Semiespátula, micro |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para aplicaciones de ultrapureza, inercia química o pérdida de cantidades críticas, uso para levantar o manipular materiales químicamente activos, calientes o fríos |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,185 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,469 cm |
| Incluye | Plana en un extremo y cuchara en el otro |
| Material | Acero inoxidable/níquel |
| Longitud (métrico) | 23 cm |