Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anillos de Raschig Chemware™
Código de producto. p-89665
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,3cm
0,6cm
Longitud (métrico):
0,3cm
0,6cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 500
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
12301409 0,6cm 0,6cm paquete de 300
10575434 0,3cm 0,3cm paquete de 500
2 options
Código de producto. 12301409
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069134
Para uso con bombas de destilación en procesos químicos y aplicaciones de transferencia de gases o líquidos
Envase para columnas de destilación y depuradores. Químicamente inerte excepto los metales alcalinos fundidos, el flúor y los agentes fluorados fuertes. Área de superficie alta por unidad de volumen. Resistencia mínima al flujo de gas y líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para procesos químicos y aplicaciones de transferencia de líquidos o gases
Longitud (métrico) 0,6cm
Tipo Anillo de Raschig de Chemware™
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Para columnas de destilación
Diámetro exterior (métrico) 0,6cm
Longitud (imperial) 0,2 in
Diámetro exterior (imperial) 0,2 in