Learn More
Saint-Gobain Vidrio de reloj de PTFE Chemware™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 cm
Capacidad (métrico):
11 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Se utiliza para el pesaje, la cristalización y el secado
Químicamente compatible con prácticamente todos los productos químicos y disolventes industriales; con la excepción de metales alcalinos fundidos, flúor y agentes fluorados fuertes.
- Todos los tamaños moldeados por igual para facilitar el apilado
- No contaminante, antiadherente
- También actúan como cubiertas de vaso de precipitado para los vasos de precipitado de PTFE tipo Griffin Chemware (serie 05-586-1)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 11 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Para utilizar con (aplicación) | Cristalización y secado, utilizado como cubiertas de vaso de precipitado, Pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Para vaso de precipitado de 50ml |
| Diámetro (imperial) | 1,96 in |
| Diámetro (métrico) | 5 cm |