Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE y PFA de tipo Griffin Chemware™
Descripción
- Diseñado para transferir calor rápidamente
- Se puede calentar en un microondas o directamente en un placa caliente hasta los 260 °>C (500 °>F)
- Transparente
- Graduados para facilitar la medición
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4.2 oz. |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Intervalo de graduación | De 25 a 125 ml |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Modelo | Griffin |