Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE tipo Griffin Chemware™
Código de producto. 12336988
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12336988 1000 ml cada uno
15147826 1 ml cada uno
12346978 3 ml cada uno
12356978 5 ml cada uno
12366978 10 ml cada uno
12376978 30 ml cada uno
10165347 50 ml cada uno
12396978 100 ml cada uno
12306988 250 ml cada uno
12316988 400 ml cada uno
12326988 600 ml cada uno
11 options
Código de producto. 12336988
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No contaminantes e inertes a reactivos muy corrosivos, como el ácido fluorhídrico
  • Irrompibles, no humectantes y resistentes al calor
  • Fácil de limpiar.
  • Amplia boquilla para facilitar el vertido
  • Se puede calentar en placa calefactora hasta 288 °C (550 °F) cuando se presta la atención adecuada
  • El fondo moldeado específicamente permite una rápida transferencia de calor
  • A diferencia de la mayoría de los vasos de precipitados de PTFE, estos hervirán agua cuando se tapan
Aplicaciones:
Ideales para digestión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para digestión
Altura (imperial) 5,75 in
Altura (métrico) 14,62 cm
Incluye Boquilla
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 550 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 288 °C
Tipo Vaso de precipitados
Modelo Griffin