Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vasos de precipitados de PTFE tipo Griffin Chemware™
Descripción
- Irrompibles, no humectantes y resistentes al calor
- Fácil de limpiar.
- Amplia boquilla para facilitar el vertido
- Se puede calentar en placa calefactora hasta 288 °C (550 °F) cuando se presta la atención adecuada
- El fondo moldeado específicamente permite una rápida transferencia de calor
- A diferencia de la mayoría de los vasos de precipitados de PTFE, estos hervirán agua cuando se tapan
Aplicaciones:
Ideales para digestión
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1.69 oz. |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para digestión |
| Altura (imperial) | 2,05 in |
| Altura (métrico) | 5,23 cm |
| Incluye | Boquilla |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 550 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 288 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |