Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tenazas de PTFE Chemware™
Código de producto. 12351369
Click to view available options
Longitud (métrico):
149 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12351369
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el trabajo de laboratorio que requiere materiales calientes, fríos, delicados o muy reactivos
  • Fabricadas con resina de PTFE con un inserto de metal encapsulado para una mayor resistencia
  • Químicamente inertes y no contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 5,87 in
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 149 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) Unidad