Learn More
Saint Gobain Life Sciences Piedras de ebullición de PTFE Chemware™
Descripción
Utilice estas virutas de PTFE para favorecer una ebullición suave y eficaz y ayudar a prevenir el sobrecalentamiento de líquidos altamente volátiles. Las piedras de ebullición de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ no se ven afectadas por ácidos, hidrocarburos, cetonas, ésteres, alcoholes o álcalis.
- Perfectas para métodos de extracción continua
- Químicamente inertes, no se ven afectadas1 por ácidos de ebullición, hidrocarburos, cetonas, ésteres, alcoholes o álcalis
- No contaminantes, no muestran ningún rastro de acidez o alcalinidad
- No rayan ni abrasan el material de vidrio.
- No dejan residuos en polvo.
- Frascos de plástico de 16 onzas (450 g)
1A temperaturas superiores a 260 °C (500 °F), se ha notificado que algunos productos químicos con una concentración alta reaccionan al PTFE. Estos incluyen NaOH o KOH al 80 %, hidruros metálicos (como los boranos), cloruro de aluminio, amoníaco y ciertas aminas e iminas. Además, se ha observado un ataque oxidativo lento por 70 % de ácido nítrico bajo presión a 250 °C (480 °F). Se requieren pruebas especiales cuando se abordan condiciones extremas de reducción u oxidación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Piedra de ebullición |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Descripción | Piedras de ebullición |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de destilación |
| Cantidad | 450 g (16 oz) |