Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod
Código de producto. p-164647
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
30 mm
40 mm
Diámetro (métrico):
0,6cm
0,8cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12318219
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod contains a fully enclosed steel insert for stiffness, yet can be bent to various shapes for use as powered stirrers.
  • Resistentes a temperaturas de hasta 288 °C (550 °F)
  • Completamente inertes a reactivos altamente corrosivos
  • Las propiedades antiadherentes facilitan la limpieza
  • Irrompibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,25 in
Incluye Inserto de acero completamente cerrado
Longitud (imperial) 8 pulg
Diámetro (métrico) 0,6cm
Longitud (métrico) 20 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad Unidad
Tipo Stirring Rod