Learn More
Saint-Gobain Tubos de fluoropolímero Chemfluor™
Código de producto. 11735179
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,063 in
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,2 mm
Material:
PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Material unitSize
11735179 0,063 in 0,13 in, 3,2 mm PTFE cada uno
1 options
Código de producto. 11735179
Marca: Saint-Gobain 9600002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el procesamiento de semiconductores, la biotecnología y la transferencia farmacéutica, la preparación de muestras ambientales, la cromatografía, el agua de tipo I, el equipo criogénico y los productos químicos peligrosos
  • No contienen aditivos ni plastificadores
  • Inertes a prácticamente todos los productos químicos
  • Unión no proteica
Información de órdenes
In packs of 50 ft. (15m)
Compliance
Cumplen con los criterios de la FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con los criterios de la FDA
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,13 in, 3,2 mm
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para el procesamiento de semiconductores, la biotecnología y la transferencia farmacéutica, la preparación de muestras ambientales, la cromatografía, el agua de tipo I, el equipo criogénico y los productos químicos peligrosos