Learn More
Saint Gobain Life Sciences Película de fluoropolímero Chemfluor™
Código de producto. 12337008
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
50 ft
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
12337008 50 ft 15 metros
1 options
Código de producto. 12337008 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069278
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento o cobertura ideal para estantes, cajones, mesas, bandejas, tablas de desagüe y fregaderos
  • Resistentes a temperaturas extremas y a la corrosión
  • Superficie antiadherente
  • No poroso y no absorbente
  • Dimensiones: 15,24 m x 15,24 cm (50 pies × 6 pulg.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Revestimiento o cobertura ideal para estantes, cajones, mesas, bandejas, tablas de desagüe y fregaderos
Longitud (imperial) 50 ft
Tipo de producto Película de recubrimiento
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15cm
Longitud (métrico) 15.2 m
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor 0,005 in