Learn More
Saint Gobain Life Sciences Protectores de superficie Bytac™
Descripción
Proteja cualquier superficie con el fluoropolímero FEP.
- Fabricadas con una capa de FEP fijada a un revestimiento de refuerzo de vinilo o aluminio (el revestimiento está recubierto de adhesivo acrílico sensible a la presión)
- Protegen mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio.
- Ayudan a proteger las superficies contra la absorción de productos químicos tóxicos o radioactivos.
- Los productos químicos corrosivos, la pintura, el aceite, la grasa y las sustancias pegajosas se limpian fácilmente con una esponja húmeda.
- Se cortan fácilmente con tijeras.
- Se instalan fácilmente: basta con despegar el papel protector del revestimiento adhesivo y aplicarlas a la superficie.
Información de órdenes
Protector Bytac con dorso de vinilo, recomendado para temperaturas de hasta 93 °C (200 °F); en caso de que el dorso sea de papel de aluminio, se puede utilizar con temperaturas de hasta 182 °C (360 °F).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector de sobremesa |
| Material | FEP, aluminio |
| Longitud (imperial) | 15 ft |
| Longitud (métrico) | 4,6m |
| Anchura (imperial) | 25 in |
| Anchura (métrico) | 640mm |
| Dimensiones (L x An) | 15 ft x 25 pulg (4,6m x 640mm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Protegen mesas de trabajo, campanas extractoras, mesas temporales, paredes/techos, superficies antisalpicaduras, paredes de cabinas de pulverización y otras superficies de laboratorio. |
| Cantidad | Unidad |