Learn More
Saint-Gobain Garrafón con espita de polipropileno Bio-Simplex™
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 5 % |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 177, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos y almacenamiento de soluciones para aplicaciones generales de laboratorio, desarrollo de procesos y bioproducción |
| Incluye | Asas inferiores para agarre completo, tapón cerrado y espita |
| Material | Polipropileno |
| Mouth Style | Ancha |
| Tipo de producto | Garrafón con llave |