Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Varilla |
| Descripción | De rosca |
| Para utilizar con (aplicación) | Para soporte rectangular |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?