Learn More
Thermo Scientific™ Cubeta de baño de calentamiento de acrílico transparente SAHARA S6T
Ideal cuando se necesita visibilidad en la aplicación.
Marca:  Thermo Scientific™ 1702060
Código de producto. 11630941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    484.00€ / cada uno
    Ahorro 111.00€
    18% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-05-2026
Descripción
  • Volumen del baño:  de 4 a 6 l
  • Material: Acrílico transparente.
  • Temperatura: Temperatura ambiente de + 13 °C a un máximo de 80 °C