Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S7 son perfectos para la circulación interna o externa y se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 to 300 °C, con un volumen máximo del baño de 8 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).
Diseño respetuoso con el medio ambiente
- Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
- Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro
- Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
- Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales.
- El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
- Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso.
- Sin plomo ni mercurio
- Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL.
- El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Viscosímetros
- Espectrofotómetros
- Refractómetros
- Metrología
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | PC200 |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
| Caudal | 24 L/min |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,7 x 9,2 x 18 in (42,8 x 23,5 x 45,6 cm) |
| Longitud (imperial) | 16,7 in |
| Longitud (métrico) | 42,8 cm |
| Anchura (imperial) | 9,2 in |
| Anchura (métrico) | 23,5 cm |
| Mostrar más |