Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S21 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 19 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).
Diseño respetuoso con el medio ambiente
- Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
- Sin plomo ni mercurio
- Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro
- Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
- Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales.
- El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
- Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso.
Nota:
- Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL.
- El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Viscosímetros
- Espectrofotómetros
- Refractómetros
- Metrología
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | AC150 |
| Descripción | Baño de circulación calefactado AC150-S21; ambiente de + 13 a 150 °C; 230 V, 50 Hz; 19 l |
| Capacidad (métrico) | 19 L |
| Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
| Caudal | 20 L/min |
| Tipo de bomba | Bomba de fuerza y aspiración |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 62,8 x 38,1 x 40,9 cm |
| Longitud (imperial) | 24,7 in |
| Longitud (métrico) | 62,8 cm |
| Mostrar más |