Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de PPO SAHARA S5P
Código de producto. p-4527434 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de controlador:
SC100
SC150
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10174669
Marca: Thermo Scientific™ 1523051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación.
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Los baños termostáticos de circulación con calefacción de polióxido de fenileno (PPO) Thermo Scientific SAHARA S5P mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de + 13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 5 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 200 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente: ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema. Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro: todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía. Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL, y todas las unidades cumplen las normas de UL/CSA y RoHS. El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Facilidad de uso: todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales. Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso. El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización.
Garantía y servicio técnico excepcionales: todas las soluciones se suministran con una garantía de 36 meses y están respaldadas por el servicio y la asistencia de Thermo Scientific en todo el mundo.
  • Capacidad: 5L
  • Los baños de polióxido de fenileno modificado son térmicamente resistentes hasta 100 °C.
  • Prestaciones de temperatura excepcionales con reducción de costes de funcionamiento
  • Las temperaturas se mantienen desde 13 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C.
Controlador SC 100
  • Se suministra con 3 idiomas, alarmas acústicas y ópticas y cinco programas ajustables por el usuario.
  • Las dos velocidades de la bomba permiten ajustar el caudal de agua dentro del baño para reducir la turbulencia.
Controlador SC 150
  • Otras características incluyen un puerto USB, una alarma de nivel bajo de líquido y un dispositivo de apagado automático del controlador al detectar una temperatura excesivamente alta, un bajo nivel de líquido o una sobrecarga del motor.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador SC100
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Comunicaciones USB
Caudal 17 L/min
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +13 °C a 300 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,3 x 7,5 x 14,2 in(38,8 x 19x 36 cm)
Longitud (imperial) 15,3 in
Longitud (métrico) 38,8 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 19 cm
Altura (imperial) 14,2 in
Altura (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 11.2 lb.
Peso (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis