Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de PPO SAHARA S14P
Código de producto. 11911236 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Tensión Frecuencia unitSize
11911236 AC150 230 V 50 Hz cada uno
11318350 SC100 230 V 50 Hz cada uno
11938299 SC150 230 V 50 Hz cada uno
11921256 AC200 230 V 50 Hz 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11911236 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1553141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Estos baños mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de + 13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 14 litros.
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Los baños termostáticos de circulación con calefacción de polióxido de fenileno (PPO) Thermo Scientific™ SAHARA S14P mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de +13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 14 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de 8 controladores diferentes creará el ajuste perfecto para cada aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 200 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente: ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema. Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro: todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía. Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL, y todas las unidades cumplen las normas de UL/CSA y RoHS. El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Facilidad de uso: todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales. Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso. El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización.
Garantía y servicio técnico excepcionales: todas las soluciones se suministran con una garantía de 36 meses y están respaldadas por el servicio y la asistencia de Thermo Scientific en todo el mundo.
  • Capacidad: 14L
  • Los baños de polióxido de fenileno modificado son térmicamente resistentes hasta 100 °C.
  • Prestaciones de temperatura excepcionales con reducción de costes de funcionamiento
  • Las temperaturas se mantienen desde 13 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C.
Controlador SC 100
  • Se suministra con 3 idiomas, alarmas acústicas y ópticas y cinco programas ajustables por el usuario.
  • Las dos velocidades de la bomba permiten ajustar el caudal de agua dentro del baño para reducir la turbulencia.
Controlador SC 150
  • Otras características incluyen un puerto USB, una alarma de nivel bajo de líquido y un dispositivo de apagado automático del controlador al detectar una temperatura excesivamente alta, un bajo nivel de líquido o una sobrecarga del motor.
Controlador AC 150
  • Potente bomba aspirante-impelente
Controlador AC 200
  • Las características adicionales incluyen programación de rampas con 10 pasos, un reloj de tiempo real y un puerto USB.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales&bulletc1_end;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador AC150
Descripción AC150-S14P; 230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico) 14 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Comunicaciones USB
Caudal 20 L/min
Tipo de bomba Bomba de fuerza y aspiración
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 14,1 x 14,2 in (45,2 x 35,8 x 36,1 cm)
Longitud (imperial) 17,8 in
Longitud (métrico) 45,2 cm
Anchura (imperial) 14,1 in
Anchura (métrico) 35,8 cm
Altura (imperial) 14,2 in
Altura (métrico) 36,1 cm
Peso (imperial) 13,9 lb.
Peso (métrico) 6,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.