Learn More
Thermo Scientific™ Baño de acero inoxidable calefactado SAHARA S21SS
Código de producto. 11690931 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
21 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11690931 21 L cada uno
1 options
Código de producto. 11690931
Marca: Thermo Scientific™ 1701210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Baño de acero inoxidable duradero sin soldaduras para aplicaciones de alta temperatura
  • Volumen del baño: 7-17L
  • Material: Acero inoxidable
  • Temperatura ambiente de + 13 a 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 21 L
Material Acero inoxidable