Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción acrílicos SAHARA S19T
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación, con calentamiento eficiente desde la temperatura ambiente de 13° hasta un máximo de 80 °C.
Descripción
Los baños termostáticos de circulación con calefacción acrílicos Thermo Scientific™ SAHARA S19T son ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Proporcionan un calentamiento eficiente desde la temperatura ambiente de 13° hasta un máximo de 80 °C, con un volumen máximo del baño de 19 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 150 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente: ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema. Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado.
Funcionamiento seguro: todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía. Las unidades 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL y todas cumplen con UL/CSA y RoHS. La conformidad con IQ/OQ es opcional.
Facilidad de uso: todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales. Cada sistema se suministra con una guía de inicio rápido para facilitar la configuración y el funcionamiento. El termostato puede girarse y situarse sobre los cuatro lados del baño para facilitar la visualización.
Garantía y servicio técnico excepcionales: todas las soluciones se suministran con una garantía de 36 meses y están respaldadas por el servicio y la asistencia de Thermo Scientific en todo el mundo.
- Capacidad: 19 l
- Los termostatos se acoplan con un puente robusto y se pueden girar 90° para colocarlos en cualquier lado del baño del baño y facilitar su visualización.
- El depósito acrílico transparente es idóneo para las aplicaciones que requieren buena visibilidad.
- Las temperaturas se mantienen desde la temperatura ambiente de 13 °C hasta un máximo de 80 °C.
Controlador SC 100
- Se suministra con 3 idiomas, alarmas acústicas y ópticas y cinco programas ajustables por el usuario
- Dos velocidades de la bomba permiten ajustar el flujo de agua dentro del baño para reducir la turbulencia
Controlador SC 150
- Otras características incluyen un puerto USB, una alarma de nivel bajo de líquido y un dispositivo de apagado automático del controlador al detectar una temperatura excesivamente alta, un bajo nivel de líquido o una sobrecarga del motor
Controlador AC 150
- Potente bomba aspirante-impelente
Controlador AC 200
- Las características adicionales incluyen programación de rampas con 10 pasos, un reloj de tiempo real y un puerto USB
Incluye:
Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y ensayos de materiales
- Preparación de muestras/material