missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress

Código de producto. 16460807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460807 50 mg 50 miligramos
16477217 5 mg 5 miligramos
16455366 100 mg 100 miligramos
16454498 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460807

Marca: Medchem Express HY111595

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.

SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SAHA chloroalkane T1
Forma física Solid
CAS 1613617-05-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H55ClN4O11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 719.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.26
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.