Learn More
MP Biomedicals™ Set de dispensadores SafTest™
Código de producto. p-7078525 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Kit de pruebas de alquenos
Kit de pruebas de glicerina total
Kit de pruebas de malonaldehído
Kit de pruebas de porcentaje de grasa
Kit de pruebas de ácidos grasos libres
Kits de pruebas de peróxido
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
15732422 Kit de pruebas de alquenos 1 set
15742422 Kit de pruebas de ácidos grasos libres 1 set
15772422 Kits de pruebas de peróxido 1 set
15762422 Kit de pruebas de porcentaje de grasa 1 set
15782422 Kit de pruebas de glicerina total 1 set
15752422 Kit de pruebas de malonaldehído 1 set
6 options
Código de producto. 15732422
Marca: MP Biomedicals™ 07DSAK2000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Un dispensador para cada reactivo (A, B y reactivo de preparación) y un rack de soporte de reactivos
Accesorio para kits de pruebas SafTest™
  • Conjunto de dispensadores para cada criterio de valoración elegido
  • Permite realizar pruebas precisas en todo momento
  • Para usar con kits SafTest™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Kit de pruebas de alquenos
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente