Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranina o, 95 %
Código de producto. p-3776803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386640 25 g Frasco de vidrio 25 g
10628254 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10386640
Marca: Thermo Scientific Chemicals 146640250
Solicitar formato a granel o personalizado
Safranina O, C20H19ClN4, número de CAS-477-73-6, 3, 7-diamino-2, 8-dimetil- cloruro de 5-fenilfenazinium, rojo básico 2, C.I.50240, 100 g, 95 %, Marrón o marrón-rojo a verde, 94 % mín., 350,84, Puro, Advertencia, Declaración de GHS H:Provoca irritación ocular grave.Provoca irritación cutánea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 350.85
Número MDL MFCD00011759
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranine O
Nombre de nota Pure
Contenido de tinte 94% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84
Pérdida por secado 10% max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón o marrón-rojo a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranine O
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1