Learn More
Safranina T, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623170 25 g Frasco de vidrio 25 g
15613170 100 g Glass Bottle 100 g
2 options
Código de producto. 15623170
Marca: Honeywell-Fluka 3103125G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador redox y para microscopía, n.º de serie: 967
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-73-6
Fórmula molecular C20H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 350.85
Número MDL MFCD00011759
Clave InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2723800
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safranin T
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3924099
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g