Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de safranina
Código de producto. p-8009953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
12871813 500mL 1 litro
12861813 1 L 500 ml
2 options
Código de producto. 12871813
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la tinción Gram de bacterias. La tinción de safranina Pro-Lab Diagnostics™ está diseñada para estar lista para su uso.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica listas para su uso y concentradas en una selección de tamaños prácticos y económicos.
  • Fabricada de acuerdo con todos los requisitos normativos actuales
  • Etiquetado CE
  • Control de calidad y técnicas de filtración estrictos antes de la liberación
  • También se encuentra disponible una amplia gama de kits de tinción para tinción de Gram, TB y Cryptosporidium
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Tipo Safranina
Cantidad 500mL
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de Gram
Color Rojo oscuro
Punto de ebullición De 78 a 100 °C
Composición Etanol 10 - <25 %, metanol 1 - <2,5 %, glicerol 1 - <2,5 %
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol