Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de safranina
Código de producto. 12861813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
12861813 1 L 500 ml
12871813 500mL 1 litro
2 options
Código de producto. 12861813
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la tinción Gram de bacterias. La tinción de safranina Pro-Lab Diagnostics™ está diseñada para estar lista para su uso.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica listas para su uso y concentradas en una selección de tamaños prácticos y económicos.
  • Fabricada de acuerdo con todos los requisitos normativos actuales
  • Etiquetado CE
  • Control de calidad y técnicas de filtración estrictos antes de la liberación
  • También se encuentra disponible una amplia gama de kits de tinción para tinción de Gram, TB y Cryptosporidium
Especificaciones
Tipo Safranina
Cantidad 1 L
Certificaciones/conformidad Marcado CE (98/78/CE)
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Método de tinción de Gram para la diferenciación inicial de bacterias grampositivas y gramnegativas
Color Rojo oscuro
Composición Etanol 10 - <25 %, metanol 1 - <2,5 %, glicerol 1 - <2,5 %
Requisitos de almacenamiento Mantener a una temperatura inferior a 20 °C
Tipo de tinción Gramo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol