Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Concentrado de tinción de safranina
Código de producto. 12976307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12976307 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12976307 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.8003
Se utiliza para la tinción Gram de bacterias. Pro-Lab Diagnostics™ El concentrado de tinción de safranina está concentrado 10x.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica concentradas y listas para usar en una selección de tamaños convenientes y económicos.
  • Fabricada de acuerdo con todos los requisitos normativos actuales
  • Etiquetado CE
  • Control de calidad y técnicas de filtración estrictos antes de la liberación
  • También se encuentra disponible una amplia gama de kits de tinción para tinción de Gram, TB y Cryptosporidium
Especificaciones
Tipo Safranina
Cantidad 100 mL
Certificaciones/conformidad Marcado CE (98/78/CE)
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Método de tinción de Gram para la diferenciación inicial de bacterias grampositivas y gramnegativas
Color Rojo oscuro
Composición Etanol 25 -< 50%, Glicerol 10 -< 25%, cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio 2,5 -< 5%, Metanol 2,5 -< 5%
Requisitos de almacenamiento Mantener a una temperatura inferior a 20 °C
Tipo de tinción Gramo
Volumen (métrico) 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Safranin Concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, glycerol, 3, 7-diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, methanol