Descripción
- Recoja los residuos líquidos de forma segura con el embudo de seguridad SCAT MARCO V2.0
- Listo para su uso
- Consta de embudo con tapa y diferentes tamaños de contenedor en un juego completo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 140 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Incluye | Embudo de seguridad con tapa «Arnold» |
| Material | HDPE |
| Tamaño de rosca | S55 |
| Volumen (métrico) | Recipiente de 10 L |
| Tipo | Waste Funnel |
| Diámetro exterior (métrico) | 200 mm |