Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instrumentos de cromatografía líquida
- Componentes para HPLC individual y accesorios
- Accesorios de componentes para la manipulación de disolventes para HPLC
- SCAT™ Tapones de residuos de seguridad V2.0 con control de nivel
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad V2.0 con control de nivel
Código de producto. 10324513
Tienda SCAT Europe Productos
| Código de producto. | Tamaño | Diámetro exterior (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10324513 | S90. | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10450375 | B83. | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | cada uno |
| 10231710 | B83. | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10558130 | S55 | 2 x 2,3/3,2 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | 1 PCS |
| 10889330 | S55 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | cada uno |
| 10387969 | S55 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10601324 | S55 | 2 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 16656214 | S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | cada uno |
| 17049703 | S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | cada uno |
| 17029703 | S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel electrónico, conexión a tierra y conector para filtro de escape | cada uno |
| 17039703 | S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm | Control de nivel electrónico, conexión a tierra y conector para filtro de escape | cada uno |
| 16646214 | S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 16666214 | S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico, conexión a tierra, conector para filtro de escape | cada uno |
| 17019703 | S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico, conexión a tierra y conector para filtro de escape | cada uno |
| 17853530 | S60/61 | 3 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10394890 | S65. | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10252850 | S90 | 4 x 2,3/3,2 mm | Control electrónico de nivel, conector para filtro de escape | cada uno |
| 10881161 | S90 | 4 x 2,3/3,2 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
| 10849160 | S70/71 | 3 x 2,3 a 3,2 mm, 1 x 5 a 11,5 mm | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape | cada uno |
Código de producto. 10324513
Marca: SCAT™ 107967
Descripción
Los tapones de residuos de seguridad SCAT™ proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante estos tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT™ V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
- La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a cada situación de HPLC
- Las versiones con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad ofrecen una eliminación segura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Contenedor de residuos |
| Incluye | Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape |
| Tamaño | S90. |
| Tipo | SafetyWasteCap |
| Diámetro exterior (métrico) | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm |