Learn More
SCAT Tapones de residuos de seguridad, con conexión a tierra
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10632171 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
B53
B83
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Incluye:
2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape
3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior, control de nivel mecánico, conexión a tierra + conector para filtro de escape
3 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape
3 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape
4 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape
4 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Incluye unitSize
10632171 S55 2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10252370 B53 3 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10393530 B83 4 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10347569 B83 4 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10559490 S50 2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10773302 S51 2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10262470 S51 3 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10810211 S55 3 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10569490 S55 3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior, control de nivel mecánico, conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
16636214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10151936 S65 4 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10871511 S70/71 3 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10150050 S90 4 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
10610061 S90 4 x 2,3/3,2 mm de D.E., conexión a tierra + conector para filtro de escape cada uno
14 options
Código de producto. 10632171
Marca: SCAT 107943
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de residuos de seguridad con conexión a tierra para disipar la carga estática en el tapón de residuos para evitar explosiones o incendios por chispas.
Los tapones de residuos de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos. La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a su situación de HPLC. Versiones adicionales con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad u ofrecen todas las comodidades para su eliminación segura.
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipiente para eliminación de residuos
Incluye 2 x 2,3/3,2 mm de D.E., 1 x 5,0 - 11,5 mm de D.I., conexión a tierra + conector para filtro de escape
Tamaño S55
Para utilizar con (aplicación) Sistema de eliminación de residuos
Tipo SafetyWasteCap