Descripción
Los tapones de residuos de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos. La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a su situación de HPLC. Versiones adicionales con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad u ofrecen todas las comodidades para su eliminación segura.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente para eliminación de residuos |
| Incluye | 3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior, control de nivel mecánico, conexión a tierra + conector para filtro de escape |
| Tamaño | S55 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
| Tipo | SafetyWasteCap |